Merck
ADVH7F37B575
AChemBlock
tert-butyl N-[(1R)-1-ethyl-2-oxo-propyl]carbamate
Größe auswählen
250 MG
€ 262,08
1 G
€ 568,27
Lieferanten-SKU: T95162-250MG
€ 262,08
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 262,08
1 G
€ 568,27
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: T95162-250MG
€ 262,08
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (R)-(2-oxopentan-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H19NO3/c1-6-8(7(2)12)11-9(13)14-10(3,4)5/h8H,6H2,1-5H3,(H,11,13)/t8-/m1/s1
InChIKey
OYMVICMFVPPYRS-MRVPVSSYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/t95162-tert-butyl-n-1r-1-ethyl-2-oxo-propyl-carbamate.html
Synonym
tert-butyl (r)-(2-oxopentan-3-yl)carbamate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t95162-tert-butyl-n-1r-1-ethyl-2-oxo-propyl-carbamate.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)