Wichtige Dokumente
ADVH7F37A3EE
AChemBlock
3-Amino-4-mercaptobenzoic acid hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: K16116-1G
€ 470,29
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: K16116-1G
€ 470,29
Iupac Name
3-amino-4-mercaptobenzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7NO2S.ClH/c8-5-3-4(7(9)10)1-2-6(5)11;/h1-3,11H,8H2,(H,9,10);1H
InChIKey
OPBCHNIMYJXCGR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/k16116-3-amino-4-mercaptobenzoic-acid-hydrochloride.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)