Merck
ADVH49B82D1A
AChemBlock
1,7-dioxaspiro[3.5]nonan-3-amine
Größe auswählen
25 MG
€ 255,96
100 MG
€ 415,18
250 MG
€ 574,40
1 G
€ 1.823,64
Lieferanten-SKU: S85759-25MG
€ 255,96
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
€ 255,96
100 MG
€ 415,18
250 MG
€ 574,40
1 G
€ 1.823,64
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: S85759-25MG
€ 255,96
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1,7-dioxaspiro[3.5]nonan-3-amine
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c8-6-5-10-7(6)1-3-9-4-2-7/h6H,1-5,8H2
InChIKey
DUXQWTILNFESDT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/s85759-1-7-dioxaspiro-3-5-nonan-3-amine.html
Synonym
1,7-dioxaspiro[3.5]nonan-3-amine
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s85759-1-7-dioxaspiro-3-5-nonan-3-amine.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)