Merck
ADVH14DBE4A2
AChemBlock
5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-3-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-3-9-4-1-2-8-6(4)10-5/h1-3H,(H,8,10)(H,11,12)
InChIKey
ZXRDIRDCONZPNK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p46597-5h-pyrrolo-2-3-b-pyrazine-3-carboxylic-acid.html
Synonym
5h-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-3-carboxylic acid
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p46597-5h-pyrrolo-2-3-b-pyrazine-3-carboxylic-acid.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)