Merck
ADVH14DBE14F
AChemBlock
tert-butyl N-[(3S,6R)-6-methylpiperidin-3-yl]carbamate
Größe auswählen
100 MG
€ 268,21
250 MG
€ 341,69
1 G
€ 764,23
5 G
€ 2.184,94
Lieferanten-SKU: P48945-100MG
€ 268,21
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 268,21
250 MG
€ 341,69
1 G
€ 764,23
5 G
€ 2.184,94
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P48945-100MG
€ 268,21
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl ((3S,6R)-6-methylpiperidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-8-5-6-9(7-12-8)13-10(14)15-11(2,3)4/h8-9,12H,5-7H2,1-4H3,(H,13,14)/t8-,9+/m1/s1
InChIKey
NNMBHCRWGGSRBE-BDAKNGLRSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white to yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p48945-tert-butyl-n-3s-6r-6-methylpiperidin-3-yl-carbamate.html
Synonym
tert-butyl N-[(3S,6R)-6-methylpiperidin-3-yl]carbamate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p48945-tert-butyl-n-3s-6r-6-methylpiperidin-3-yl-carbamate.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)