Merck
ADVH14DBDF09
AChemBlock
2-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]-2-methylazetidin-3-yl}acetic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 335,57
250 MG
€ 476,42
1 G
€ 1.021,43
Lieferanten-SKU: P46098-100MG
€ 335,57
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 335,57
250 MG
€ 476,42
1 G
€ 1.021,43
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P46098-100MG
€ 335,57
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1-(tert-butoxycarbonyl)-2-methylazetidin-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H19NO4/c1-7-8(5-9(13)14)6-12(7)10(15)16-11(2,3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3,(H,13,14)
InChIKey
CTVQRDMZEJXDTO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p46098-2-1-tert-butoxy-carbonyl-2-methylazetidin-3-yl-acetic-acid.html
Synonym
2-(1-(tert-butoxycarbonyl)-2-methylazetidin-3-yl)acetic acid
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p46098-2-1-tert-butoxy-carbonyl-2-methylazetidin-3-yl-acetic-acid.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)