Merck
ADVH14DBDF05
AChemBlock
7,7-difluoro-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane; trifluoroacetic acid
Größe auswählen
250 MG
€ 660,13
1 G
€ 1.554,20
5 G
€ 6.036,78
Lieferanten-SKU: P50340-250MG
€ 660,13
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 660,13
1 G
€ 1.554,20
5 G
€ 6.036,78
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P50340-250MG
€ 660,13
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
7,7-difluoro-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C6H9F2NO.C2HF3O2/c7-6(8)1-5(10-4-6)2-9-3-5;3-2(4,5)1(6)7/h9H,1-4H2;(H,6,7)
InChIKey
UVMYPEYYQIKQPF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p50340-7-7-difluoro-5-oxa-2-azaspiro-3-4-octane-trifluoroacetic-acid.html
Synonym
7,7-difluoro-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane 2,2,2-trifluoroacetate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p50340-7-7-difluoro-5-oxa-2-azaspiro-3-4-octane-trifluoroacetic-acid.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)