Wichtige Dokumente
ADVH14DBDAD8
AChemBlock
7-chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: P47897-250MG
€ 347,82
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: P47897-250MG
€ 347,82
Iupac Name
7-chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c1-11-5-3-7-8(11)6(9)2-4-10-7/h2-5H,1H3
InChIKey
LXOACAFBFHCWDX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p47897-7-chloro-1-methyl-1h-pyrrolo-3-2-b-pyridine.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)