Merck
ADVH14DBD677
AChemBlock
(4-ethylcyclohexyl)methanol
Größe auswählen
100 MG
€ 249,84
250 MG
€ 439,67
1 G
€ 1.003,06
Lieferanten-SKU: P49749-100MG
€ 249,84
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 249,84
250 MG
€ 439,67
1 G
€ 1.003,06
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P49749-100MG
€ 249,84
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-ethylcyclohexyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H18O/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h8-10H,2-7H2,1H3
InChIKey
YSQZCEWPPUAANL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
colourless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/p49749-4-ethylcyclohexyl-methanol.html
Synonym
(4-ethylcyclohexyl)methanol
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p49749-4-ethylcyclohexyl-methanol.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)