Wichtige Dokumente
ADVH14DBCF18
AChemBlock
8-Azido-1-octanamine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: P35661-100MG
€ 390,68
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: P35661-100MG
€ 390,68
Iupac Name
8-azidooctan-1-amine
Inchi Code
1S/C8H18N4/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-11-12-10/h1-9H2
InChIKey
JVWKLPMHGKKSEO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p35661-8-azido-1-octanamine.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)