Merck
ADVH14DBCE40
AChemBlock
Fmoc-5-cyano-L-tryptophan
Größe auswählen
100 MG
€ 323,32
250 MG
€ 482,54
1 G
€ 1.015,31
Lieferanten-SKU: P39578-100MG
€ 323,32
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 323,32
250 MG
€ 482,54
1 G
€ 1.015,31
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
451.48
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P39578-100MG
€ 323,32
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2S)-3-(5-cyano-1H-indol-3-yl)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}propanoic acid
Inchi Code
1S/C27H21N3O4/c28-13-16-9-10-24-22(11-16)17(14-29-24)12-25(26(31)32)30-27(33)34-15-23-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)23/h1-11,14,23,25,29H,12,15H2,(H,30,33)(H,31,32)/t25-/m0/s1
InChIKey
CDZLLUUXBGXERH-VWLOTQADSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p39578-fmoc-5-cyano-l-tryptophan.html
Synonym
(S)-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(5-cyano-1H-indol-3-yl)propanoic acid
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p39578-fmoc-5-cyano-l-tryptophan.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)