Wichtige Dokumente
ADVH14DBCD4B
AChemBlock
3-(2,4-Difluorophenoxy)azetidine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: P34834-250MG
€ 268,21
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: P34834-250MG
€ 268,21
Iupac Name
3-(2,4-difluorophenoxy)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9F2NO.ClH/c10-6-1-2-9(8(11)3-6)13-7-4-12-5-7;/h1-3,7,12H,4-5H2;1H
InChIKey
DZGOPXZJIMJNDN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p34834-3-2-4-difluorophenoxy-azetidine-hydrochloride.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)