Merck
ADVH14DBC42B
AChemBlock
N-Boc-3-bromo-D-phenylalanine ethyl ester
Größe auswählen
1 G
€ 323,32
5 G
€ 856,09
Lieferanten-SKU: P42376-1G
€ 323,32
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 323,32
5 G
€ 856,09
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P42376-1G
€ 323,32
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl (R)-3-(3-bromophenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoate
Inchi Code
1S/C16H22BrNO4/c1-5-21-14(19)13(18-15(20)22-16(2,3)4)10-11-7-6-8-12(17)9-11/h6-9,13H,5,10H2,1-4H3,(H,18,20)/t13-/m1/s1
InChIKey
ZTVUZOMRSCWUOP-CYBMUJFWSA-N
Lagertemp.
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow powder
Product Link
https://www.achemblock.com/p42376-n-boc-3-bromo-d-phenylalanine-ethyl-ester.html
Synonym
ethyl (R)-3-(3-bromophenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42376-n-boc-3-bromo-d-phenylalanine-ethyl-ester.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)