Merck
ADVH0430B5B7
AChemBlock
methyl 7-chloroimidazo[1,5-a]pyridine-5-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
€ 476,42
250 MG
€ 751,98
1 G
€ 1.780,77
Lieferanten-SKU: O33123-100MG
€ 476,42
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 476,42
250 MG
€ 751,98
1 G
€ 1.780,77
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: O33123-100MG
€ 476,42
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
methyl 7-chloroimidazo[1,5-a]pyridine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O2/c1-14-9(13)8-3-6(10)2-7-4-11-5-12(7)8/h2-5H,1H3
InChIKey
NDVBYCSLGUSGKI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o33123-methyl-7-chloroimidazo-1-5-a-pyridine-5-carboxylate.html
Synonym
methyl 7-chloroimidazo[1,5-a]pyridine-5-carboxylate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o33123-methyl-7-chloroimidazo-1-5-a-pyridine-5-carboxylate.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)