Merck
ADVH0430A765
AChemBlock
3-chloroisoquinolin-7-ol
Größe auswählen
100 MG
€ 268,21
250 MG
€ 415,18
1 G
€ 819,35
5 G
€ 2.338,04
Lieferanten-SKU: O29460-100MG
€ 268,21
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 268,21
250 MG
€ 415,18
1 G
€ 819,35
5 G
€ 2.338,04
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.61
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: O29460-100MG
€ 268,21
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-7-isoquinolinol
Inchi Code
1S/C9H6ClNO/c10-9-4-6-1-2-8(12)3-7(6)5-11-9/h1-5,12H
InChIKey
VSVGOEPXVJBHEJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o29460-3-chloroisoquinolin-7-ol.html
Synonym
3-chloroisoquinolin-7-ol
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o29460-3-chloroisoquinolin-7-ol.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)