Wichtige Dokumente
ADV638391509
AChemBlock
5-tert-butyl 7-ethyl 5-azaspiro[2.4]heptane-5,7-dicarboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: L18223-250MG
€ 249,84
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: L18223-250MG
€ 249,84
Iupac Name
5-tert-butyl 7-ethyl 5-azaspiro[2.4]heptane-5,7-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-5-18-11(16)10-8-15(9-14(10)6-7-14)12(17)19-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
InChIKey
DIJIJACGUYWBJN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l18223-5-tert-butyl-7-ethyl-5-azaspiro-2-4-heptane-5-7-dicarboxylate.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)