Merck
ADV509447940
AChemBlock
4-Methoxy-1,4'-bipiperidine dihydrochloride
Größe auswählen
1 G
€ 304,95
5 G
€ 1.039,80
25 G
€ 2.607,48
Lieferanten-SKU: L14074-1G
€ 304,95
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 304,95
5 G
€ 1.039,80
25 G
€ 2.607,48
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: L14074-1G
€ 304,95
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-methoxy-1,4'-bipiperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2O.2ClH/c1-14-11-4-8-13(9-5-11)10-2-6-12-7-3-10;;/h10-12H,2-9H2,1H3;2*1H
InChIKey
YKSPUBYLVRXPQD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l14074-4-methoxy-1-4-bipiperidine-dihydrochloride.html
Synonym
4-methoxy-1,4'-bipiperidine dihydrochloride
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l14074-4-methoxy-1-4-bipiperidine-dihydrochloride.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)