Merck
ADV509447810
AChemBlock
3-Benzyloxetan-3-amine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.68
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-benzyloxetan-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c11-10(7-12-8-10)6-9-4-2-1-3-5-9;/h1-5H,6-8,11H2;1H
InChIKey
VMTNJXNTIVAKED-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l13939-3-benzyloxetan-3-amine-hydrochloride.html
Synonym
3-benzyloxetan-3-amine hydrochloride
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l13939-3-benzyloxetan-3-amine-hydrochloride.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)