Wichtige Dokumente
AC5H5815FBA4
Accela ChemBio Inc.
2-Bromo-4'-(tert-butyl)-4-chloro-1,1'-biphenyl
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: SY261772-1G
€ 611,14
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: SY261772-1G
€ 611,14
Iupac Name
2-bromo-4'-(tert-butyl)-4-chloro-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C16H16BrCl/c1-16(2,3)12-6-4-11(5-7-12)14-9-8-13(18)10-15(14)17/h4-10H,1-3H3
InChIKey
OVXRKOKYDMXUDZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Product Link
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY261772.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)