Merck
AC5H5815FBA3
Accela ChemBio Inc.
2-Bromo-5-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)pyrazine
Größe auswählen
1 G
€ 978,56
Lieferanten-SKU: SY257810-1G
€ 978,56
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 978,56
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.04
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: SY257810-1G
€ 978,56
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-bromo-5-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)pyrazine
Inchi Code
1S/C6H4BrN5/c7-5-1-9-6(2-8-5)12-3-10-11-4-12/h1-4H
InChIKey
XEHCPJMUIPSGGY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
+4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to tan solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY257810&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY257810.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)