Merck
AC5H04252AD7
Accela ChemBio Inc.
Methyl 2-Chloro-5-methyl-4-nitrobenzoate
Größe auswählen
250 MG
€ 148,18
1 G
€ 275,56
5 G
€ 642,98
10 G
€ 1.030,00
Lieferanten-SKU: SY224466-250MG
€ 148,18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 148,18
1 G
€ 275,56
5 G
€ 642,98
10 G
€ 1.030,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: SY224466-250MG
€ 148,18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-chloro-5-methyl-4-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8ClNO4/c1-5-3-6(9(12)15-2)7(10)4-8(5)11(13)14/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KXABNFJJVGOGHI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to tan solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY224466&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY224466.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)