Merck
AC5424073559
Accela ChemBio Inc.
2-(3-Aminopropoxy)benzonitrile
Größe auswählen
1 G
€ 213,09
5 G
€ 514,38
Lieferanten-SKU: SY008303-1G
€ 213,09
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 213,09
5 G
€ 514,38
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: SY008303-1G
€ 213,09
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-aminopropoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c11-6-3-7-13-10-5-2-1-4-9(10)8-12/h1-2,4-5H,3,6-7,11H2
InChIKey
QQVAZWABKCUECQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Colorless to brown liquid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY008303&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY008303.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)