Merck
AC5424073152
Accela ChemBio Inc.
1-(4-Bromophenyl)piperazine Hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.59
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-(4-bromophenyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13BrN2.ClH/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
InChIKey
YDVSFRZKQMQPJD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY003573&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY003573.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)