Merck
AC5410537583
Accela ChemBio Inc.
N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine
Größe auswählen
1 G
€ 129,81
5 G
€ 213,09
10 G
€ 304,95
Lieferanten-SKU: SY006083-1G
€ 129,81
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 129,81
5 G
€ 213,09
10 G
€ 304,95
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: SY006083-1G
€ 129,81
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(3,4-dimethylbenzyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C11H17N/c1-4-12-8-11-6-5-9(2)10(3)7-11/h5-7,12H,4,8H2,1-3H3
InChIKey
JTHLCDILGMWAOG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY006083&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY006083.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)