Merck
AC5372912211
Accela ChemBio Inc.
Ethyl 4-Benzylmorpholine-3-carboxylate
Größe auswählen
250 MG
€ 108,99
1 G
€ 178,80
5 G
€ 496,01
Lieferanten-SKU: SY019999-250MG
€ 108,99
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 108,99
1 G
€ 178,80
5 G
€ 496,01
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: SY019999-250MG
€ 108,99
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 4-benzyl-3-morpholinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c1-2-18-14(16)13-11-17-9-8-15(13)10-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,13H,2,8-11H2,1H3
InChIKey
XVXRZXOBIJTJTR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY019999&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY019999.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)