Merck
AC5372909704
Accela ChemBio Inc.
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzonitrile
Größe auswählen
5 G
€ 251,06
10 G
€ 385,78
25 G
€ 694,42
Lieferanten-SKU: SY005970-5G
€ 251,06
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 251,06
10 G
€ 385,78
25 G
€ 694,42
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: SY005970-5G
€ 251,06
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-methyl-1-piperazinyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H15N3/c1-14-6-8-15(9-7-14)12-5-3-2-4-11(12)10-13/h2-5H,6-9H2,1H3
InChIKey
RTVRHYSRKFDTFA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Light yellow to brown liquid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY005970&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY005970.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)