Merck
AABH99A4DB07
AA BLOCKS, INC.
Octanoic acid, 8-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester
Größe auswählen
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
Lieferanten-SKU: EN300-1663499-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 349,20
100 MG
€ 498,70
250 MG
€ 692,40
500 MG
€ 1.064,20
1 G
€ 1.352,80
2.5 G
€ 2.608,60
5 G
€ 3.838,40
10 G
€ 5.671,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.42
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1663499-50MG
€ 349,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 8-((tert-butoxycarbonyl)amino)octanoate
Inchi Code
1S/C17H28N2O6/c1-17(2,3)24-16(23)18-12-8-6-4-5-7-9-15(22)25-19-13(20)10-11-14(19)21/h4-12H2,1-3H3,(H,18,23)
InChIKey
VWJIIRILMYJMEF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/149414-80-2
Synonym
Octanoic acid, 8-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=149414-80-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)