Wichtige Dokumente
AABH99A4A159
AA BLOCKS, INC.
2-(thiophen-2-yl)-1,3-benzoxazol-5-amine
About This Item
Iupac Name
2-(2-thienyl)-1,3-benzoxazol-5-ylamine
Inchi Code
1S/C11H8N2OS/c12-7-3-4-9-8(6-7)13-11(14-9)10-2-1-5-15-10/h1-6H,12H2
InChIKey
ZRSQBVAYYVOKFY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=52331-74-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)