Merck
AABH99A42A86
AA BLOCKS, INC.
4-methylthiophen-2-amine
Größe auswählen
500 MG
€ 5.182,65
1 G
€ 9.059,25
5 G
€ 14.043,45
Lieferanten-SKU: AA001F11-500MG
€ 5.182,65
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 5.182,65
1 G
€ 9.059,25
5 G
€ 14.043,45
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AA001F11-500MG
€ 5.182,65
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-methyl-2-thienylamine
Inchi Code
1S/C5H7NS/c1-4-2-5(6)7-3-4/h2-3H,6H2,1H3
InChIKey
HIJCUWLXJWHXCN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/14770-82-2
Synonym
4-Methylthiophen-2-amine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=14770-82-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)