Wichtige Dokumente
AABH97D3BFAF
AA BLOCKS, INC.
3,4,4-Trimethyl-1-pentyn-3-ol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: AA006O69-250MG
€ 404,74
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: AA006O69-250MG
€ 404,74
Iupac Name
3,4,4-trimethyl-1-pentyn-3-ol
Inchi Code
1S/C8H14O/c1-6-8(5,9)7(2,3)4/h1,9H,2-5H3
InChIKey
XXWIEGOAVMLISY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=993-53-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)