Merck
AABH97D2914D
AA BLOCKS, INC.
1-(3-Fluoro-4-isobutoxyphenyl)ethanone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.25
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-(3-fluoro-4-isobutoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C12H15FO2/c1-8(2)7-15-12-5-4-10(9(3)14)6-11(12)13/h4-6,8H,7H2,1-3H3
InChIKey
SHRUCNOSLLPJSA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1019595-36-8
Synonym
1-(3-Fluoro-4-isobutoxyphenyl)ethanone
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1019595-36-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)