Wichtige Dokumente
AABH97CEB742
AA BLOCKS, INC.
tert-butyl N-{2-[(4-chlorophenyl)formohydrazido]-2-oxoethyl}carbamate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: AA00J0KX-1MG
€ 349,36
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: AA00J0KX-1MG
€ 349,36
Iupac Name
tert-butyl (2-(2-(4-chlorobenzoyl)hydrazinyl)-2-oxoethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H18ClN3O4/c1-14(2,3)22-13(21)16-8-11(19)17-18-12(20)9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,16,21)(H,17,19)(H,18,20)
InChIKey
HXSZCRQJIVNYFL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1638612-53-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)