Merck
AABH97CE88AD
AA BLOCKS, INC.
methyl 3-(2-methylpiperidin-1-yl)propanoate
Größe auswählen
500 MG
€ 713,48
1 G
€ 773,02
5 G
€ 1.465,27
10 G
€ 2.057,83
Lieferanten-SKU: AA00J969-500MG
€ 713,48
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 713,48
1 G
€ 773,02
5 G
€ 1.465,27
10 G
€ 2.057,83
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AA00J969-500MG
€ 713,48
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-(2-methyl-1-piperidinyl)propanoate
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-9-5-3-4-7-11(9)8-6-10(12)13-2/h9H,3-8H2,1-2H3
InChIKey
PJCRNZVEJBXMEZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/767246-36-6
Synonym
methyl 3-(2-methylpiperidin-1-yl)propanoate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=767246-36-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)