Merck
AABH97CE882C
AA BLOCKS, INC.
1-[4-(Piperidine-1-sulfonyl)-phenyl]-piperazine
Größe auswählen
500 MG
€ 713,48
1 G
€ 773,02
Lieferanten-SKU: AA00J8NM-500MG
€ 713,48
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 713,48
1 G
€ 773,02
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.43
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AA00J8NM-500MG
€ 713,48
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[4-(1-piperidinylsulfonyl)phenyl]piperazine
Inchi Code
1S/C15H23N3O2S/c19-21(20,18-10-2-1-3-11-18)15-6-4-14(5-7-15)17-12-8-16-9-13-17/h4-7,16H,1-3,8-13H2
InChIKey
FPONFHYRKJJMCN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/886506-36-1
Synonym
1-[4-(Piperidin-1-ylsulfonyl)phenyl]piperazine; .
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=886506-36-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)