Merck
AABH97CE8630
AA BLOCKS, INC.
4-amino-N-cyclohexylpiperidine-1-carboxamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.33
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-amino-N-cyclohexyl-1-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H23N3O/c13-10-6-8-15(9-7-10)12(16)14-11-4-2-1-3-5-11/h10-11H,1-9,13H2,(H,14,16)
InChIKey
WFZQUKAHIZQDSF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/926264-79-1
Synonym
4-amino-N-cyclohexylpiperidine-1-carboxamide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=926264-79-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)