Merck
AABH97CE7D88
AA BLOCKS, INC.
Ethyl 2-Acetyl-4-phenylbutanoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.3
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 3-oxo-2-(2-phenylethyl)butanoate
Inchi Code
1S/C14H18O3/c1-3-17-14(16)13(11(2)15)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,3,9-10H2,1-2H3
InChIKey
GPRDAMCHHGGJNX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/5337-63-3
Synonym
ethyl 3-oxo-2-(2-phenylethyl)butanoate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=5337-63-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)