Wichtige Dokumente
AABH97CE6DDB
AA BLOCKS, INC.
(4-chloro-3,5-dimethylphenoxy)acetyl chloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: AA01EAA3-500MG
€ 634,57
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: AA01EAA3-500MG
€ 634,57
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(4-chloro-3,5-dimethylphenoxy)acetyl chloride
Inchi Code
1S/C10H10Cl2O2/c1-6-3-8(14-5-9(11)13)4-7(2)10(6)12/h3-4H,5H2,1-2H3
InChIKey
WPIRXCPYYIXJPS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=55691-31-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)