Merck
AABH97CE5007
AA BLOCKS, INC.
7,8-dimethyl-2-phenylquinoline-4-carboxylic acid
Größe auswählen
500 MG
€ 634,57
1 G
€ 673,33
5 G
€ 1.167,60
10 G
€ 1.663,25
Lieferanten-SKU: AA00J8YR-500MG
€ 634,57
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 634,57
1 G
€ 673,33
5 G
€ 1.167,60
10 G
€ 1.663,25
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.32
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AA00J8YR-500MG
€ 634,57
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
7,8-dimethyl-2-phenyl-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C18H15NO2/c1-11-8-9-14-15(18(20)21)10-16(19-17(14)12(11)2)13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
InChIKey
BYFVBXGVWUGZNT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/436096-53-6
Synonym
7,8-Dimethyl-2-phenyl-quinoline-4-carboxylic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=436096-53-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)