Merck
AABH97CE4D6B
AA BLOCKS, INC.
6-chloro-2-(3,4-dimethoxyphenyl)quinoline-4-carbonyl chloride
Größe auswählen
500 MG
€ 713,48
1 G
€ 773,02
5 G
€ 1.465,27
10 G
€ 2.057,83
Lieferanten-SKU: AA00I2Q6-500MG
€ 713,48
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 713,48
1 G
€ 773,02
5 G
€ 1.465,27
10 G
€ 2.057,83
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AA00I2Q6-500MG
€ 713,48
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-chloro-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-quinolinecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C18H13Cl2NO3/c1-23-16-6-3-10(7-17(16)24-2)15-9-13(18(20)22)12-8-11(19)4-5-14(12)21-15/h3-9H,1-2H3
InChIKey
BTSWDKFCVCEBEL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/19022-99-2
Synonym
6-Chloro-2-(3,4-dimethoxyphenyl)quinoline-4-carbonylchloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=19022-99-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)