Merck
AABH97CD78E4
AA BLOCKS, INC.
Methyl (2-hydroxybenzoyl)imidoformate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.18
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl (E)-(2-hydroxyphenyl)(oxo)methylimidoformate
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c1-13-6-10-9(12)7-4-2-3-5-8(7)11/h2-6,11H,1H3/b10-6+
InChIKey
PZHHJDXZNQZUSW-UXBLZVDNSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1000018-60-9
Synonym
(E)-(methyl N-[(E)-2-hydroxybenzoyl]carboximidate)
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1000018-60-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)