Wichtige Dokumente
AABH9616D649
AA BLOCKS, INC.
5-chloro-6-iodo-3-nitropyridin-2-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: AA01DJB5-1MG
€ 299,52
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: AA01DJB5-1MG
€ 299,52
Iupac Name
5-chloro-6-iodo-3-nitropyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C5H3ClIN3O2/c6-2-1-3(10(11)12)5(8)9-4(2)7/h1H,(H2,8,9)
InChIKey
ONUNNXNTWARSMR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1394373-21-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)