Merck
AABH9616BD9B
AA BLOCKS, INC.
5H-Benzo[a]phenoxazin-5-one, 9-(diethylamino)-2-hydroxy-
Größe auswählen
100 MG
€ 626,26
250 MG
€ 941,93
1 G
€ 2.284,89
Lieferanten-SKU: AA002H4O-100MG
€ 626,26
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 626,26
250 MG
€ 941,93
1 G
€ 2.284,89
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.37
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AA002H4O-100MG
€ 626,26
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
9-(diethylamino)-2-hydroxy-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
Inchi Code
1S/C20H18N2O3/c1-3-22(4-2)12-5-8-16-18(9-12)25-19-11-17(24)14-7-6-13(23)10-15(14)20(19)21-16/h5-11,23H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
BQNBSFWYKVAWQF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/188712-75-6
Synonym
5H-Benzo[a]phenoxazin-5-one,9-(diethylamino)-2-hydroxy-
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=188712-75-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)