Merck
AABH9616AA36
AA BLOCKS, INC.
4-Benzyloxyphenyl isothiocyanate
Größe auswählen
250 MG
€ 374,28
1 G
€ 410,28
Lieferanten-SKU: AA001BLN-250MG
€ 374,28
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 374,28
1 G
€ 410,28
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AA001BLN-250MG
€ 374,28
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(benzyloxy)-4-isothiocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C14H11NOS/c17-11-15-13-6-8-14(9-7-13)16-10-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
InChIKey
OQXRBXAFSXVCCO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/139768-71-1
Synonym
4-BENZYLOXYPHENYL ISOTHIOCYANATE
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=139768-71-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)