Merck
AABH93DE2CFA
AA BLOCKS, INC.
2,4-Nonadecadiynoic Acid
Größe auswählen
10 MG
€ 347,98
25 MG
€ 634,57
Lieferanten-SKU: AA003FSS-10MG
€ 347,98
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 347,98
25 MG
€ 634,57
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.45
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AA003FSS-10MG
€ 347,98
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,4-nonadecadiynoic acid
Inchi Code
1S/C19H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-14H2,1H3,(H,20,21)
InChIKey
LFKNZQNITZRUEE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/76709-55-2
Synonym
2,4-NonadecadiynoicAcid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=76709-55-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)