Wichtige Dokumente
AABH93DE1C10
AA BLOCKS, INC.
2-Iodosylbenzene-1,4-dicarboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: AA01EWOZ-100MG
€ 551,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: AA01EWOZ-100MG
€ 551,50
Iupac Name
2-iodosylterephthalic acid
Inchi Code
1S/C8H5IO5/c10-7(11)4-1-2-5(8(12)13)6(3-4)9-14/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
MSYLSVVHVIXBGF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=64297-89-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)