Bringen Sie Ihre Forschung in Fahrt
Immunassays zur Bestimmung von Biomarkern für Nervenentzündung
Inmmunassays für die Bereiche Neuroimmunologie und Neuroinflammation
Die Rolle von Immunassays für die Forschung im Bereich Neuroimmunologie und Neuroinflammation
Die Neuroinflammation, also die Entzündung von Nervengewebe, spielt eine Schlüsselrolle bei den chronischen Prozessen neurodegenerativer Erkrankungen infolge von Schädel-Hirn-Traumata (TBI) und Verletzungen des Rückenmarks. Entzündungsvorgänge gehen mit dem Fortschreiten von Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson, amyotrophe Lateralsklerose (ALS) und Multiple Sklerose (MS) einher. Erhöhte proinflammatorische Marker im alternden Gehirn können das Risiko für kognitive Beeinträchtigungen und die Entstehung neurodegenerativer Erkrankungen erhöhen.
Für die Bedürfnisse der neurowissenschaftlichen Forschung bieten wir MILLIPLEX®-Multiplex-Assays für die Luminex®-Geräteplattform sowie hochsensitive Assays mit Single-Molecule-Counting-Technologie (SMC®) für die SMCxPRO®-Geräteplattform. Mit diesen Immunassays können Wissenschaftlern Forschung zu Neuroimmunologie und Neuroinflammation betreiben und Biomarker vor dem Manifestieren neurodegenerativer Erkrankungen, im chronischen Krankheitsverlauf und während einer möglichen therapeutischen Behandlung zur Verlangsamung des Krankheitsfortschritts überwachen.
Abbildung 1.Konzentration von MILLIPLEX®-Human-Panel-A-Analyten in Gewebeproben von Menschen mit neurodegenerativer Erkrankung. Proben von Rückenmarksflüssigkeit (Liquor) wurden mit denen von gesunden Vergleichspersonen (n = 9), Personen mit leichter kognitiver Beeinträchtigung (MCI) (n = 10) und Morbus Alzheimer (n = 13) verglichen. **p < 0,005 ***p > 0,0005.
Zytokinanalyse bei neurodegenerativen Erkrankungen
Die Quantifizierung von Zytokin- und Chemokinmarkern für Neuroinflammation und von Biomarkern für Neurodegeneration in Proben von Rückenmarksflüssigkeit (Liquor), Serum/Plasma, Zellkulturen und Gewebelysat ermöglicht es Forschenden, das mit Neuroinflammation und Neurodegeneration einhergehende Fortschreiten einer Erkrankung zu untersuchen. Neuroinflammation ist möglicherweise an Alzheimer und anderen neurodegenerativen Erkrankungen beteiligt, was den Nutzen einer breit angelegten Profilierung von Zytokinen in Liquorproben unterstreicht. Die MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel A and Panel B ermöglichen das Multiplexing zahlreicher Typen von Bioassays und tragen dazu bei, den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand im Vergleich zu herkömmlichen Methoden zu reduzieren.
Abbildung 2.Messung von Alzheimer-Biomarkern im Liquor Die Analyse von Liquorproben von Vergleichspersonen und Alzheimer-Patienten mittels SMC®-Kit (SMC® Phospho-Tau (T181) Kit, SMC® Total Tau Kit, SMC® TDP-43 Kit, SMC® SNAP-25 Kit) ergab statistisch relevante Unterschiede bei phosphoryliertem Tau T181 (p < 0,02), Gesamt-Tau (p < 0,03), TDP-43 (p < 0,01) und SNAP-25 (p < 0,02).
Ultrasensitive Analyse von Biomarkern für neurodegenerative Erkrankungen
Der Bedarf an Blutbiomarkern für Alzheimer hat eine fortwährende Suche nach neuen Kandidaten in Gang gesetzt. Die Identifizierung von blutbasierten Biomarkern kann aufgrund der Sensitivität herkömmlicher Immunassay-Methoden eingeschränkt sein. Hochsensitive Immunassays basierend auf der Technologie der Einzelmolekülzählung (SMC®) können die Forschung zu neurodegenerativen Erkrankungen von Grund auf verändern, da sie die Messung von geringfügig vorhandenen Proteinen in einer Vielzahl von biologischen Flüssigkeiten ermöglichen und der Identifizierung neuer Biomarker den Weg ebnen.
Informationen über Immunassays für das Gebiet Neuroinflammation anfordern
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren.
Weitere Produktinformationen
- High Sensitivity Immunoassays in Neuroscience
Neuroscience biomarker research expands with high-sensitivity immunoassays for low-abundant biomarkers.
- Multiplex Immunoassay for Alzheimer’s Biomarkers
MILLIPLEX® multiplex immunoassays detect Alzheimer's biomarkers in neuroscience research using high sensitivity technology.
- Detection of Alzheimer’s Disease Biomarkers | MILLIPLEX® Assays
Learn how multiplex detection of Alzheimer’s disease biomarkers, using the MILLIPLEX®Human Amyloid Beta and Tau Magnetic Bead Panel, allows for a different perspective on neurodegenerative disease research.
- Neuroscience Multiplex Assays | MILLIPLEX® Assays
Neuroscience multiplex assays, such as MILLIPLEX® multiplex assays, enable simultaneous measurement of neuroscience-related biomarkers to gain a better picture of neurodegenerative diseases, neurological disorders, and neuropeptide/neurohormone signaling.
- /AT/de/technical-documents/product-supporting/smc-technologies/measuring-endogenous-inflammation-biomarkers
- Power of High Sensitivity Immunology Assays | SMC® Technology
See how to enhance your immunology research through the power of high sensitivity immunology assays by harnessing SMC® technology to precisely characterize low-abundant cytokines like those from Th1/Th2 and Th17 cells.
- Immunology Multiplex Assays | MILLIPLEX® Assays
Immunology multiplex assays, like MILLIPLEX® assays, allow researchers to investigate more immune biomarkers simultaneously, saving time and resources. This is especially critical to immunology research, where numerous analytes play a role in different pathways.
- Multiplexing Inflammation Signaling Pathways | MILLIPLEX® Assays
See how multiplexing the inflammation signaling pathway with MILLIPLEX® inflammation assays or cell signaling assays can help researchers bridge the gap between immunology and cell signaling, including investigating T cell signaling, Th Cell differentiation, inflammatory response signaling, and sepsis signaling.
- Luminex® Multiplex Assay Overview
MILLIPLEX® multiplex assays advance research in various fields, offering consistent, high-quality biomarker analysis.
- Overview of Ultrasensitive Immunoassay Technology | SMC® Technology
See an overview of ultrasensitive immunoassay technology with Single Molecule Counting (SMC®) technology, including its workflow, biomarker detection platform, research areas, advantages of high sensitivity SMC® assays, and more.
- Conferma® ELISAs: Designed for Sample Detection & Lot Consistency
Learn about the Conferma® ELISA development and manufacturing methods that provide strong sample detection and long-term assay and lot consistency, giving you confidence in your research.
- Selecting Immunoassay Platforms
Guide on selecting immunoassay platforms including multiplex vs. singleplex assays, instruments, software, and services.