Merck
PCR in nur 15 Minuten!
KOD One™ PCR-Mastermix für
ultraschnelle, High-Fidelity-PCR
KOD One™ PCR-Mastermix
KOD One™ PCR-Mastermix ist die richtige Wahl für ultraschnelle PCR Er bietet die schnellsten für High-Fidelity-Polymerasen verfügbaren Elongationsraten ohne Beeinträchtigung der Ausbeute und der Spezifität. Diese komfortable, vorgemischte gebrauchsfertige Lösung bietet eine Elongationsrate von bis zu 5 Sekunden pro kb und weist eine ca. 80-mal höhere Genauigkeit auf als die Taq-DNA-Polymerase. Zusätzlich lässt sich dieser flexible Mastermix einfach in Ihren PCR-Arbeitsablauf integrieren, da er direkt aus Rohproben amplifizieren kann und Primer verwendet, die sowohl Uracil als auch Inosin enthalten. Wählen Sie KOD One™ PCR-Mastermix und amplifizieren Sie Ihre Proben effizient und zuverlässig.
Vorteile
Die Formulierung des KOD OnePCR-Mastermix bietet die folgenden weiterentwickelten Eigenschaften:
  • Gebrauchsfertig
  • Größere Flexibilität
  • Hohe Genauigkeit (high fidelity)
  • Hohe Effizienz
  • Rohproben-PCR
  • Hohe Spezifität
  • Primer mit Inosin (dI) und Uracil (dU)
Anwendungen
Dieses Produkt kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, z. B.:
  • DNA/cDNA-Amplifikation
  • Direkte PCR
  • Kolonie-PCR
  • NGS-Bibliotheksamplifikation
  • PCR-Amplifikation zum Nachweis von ortsspezifischer Mutagenese
PCR-Mastermix und Polymerase Querverweis-Leitfaden 
Zugehörige Produkte
Loading
KOD One™ PCR-Mastermix: Erfahrungsberichte von Kunden
Aleksandar Vještica
Juniorprofessor
Organisation: Universität Lausanne
Bereich: Akademische Forschung / Universität
„Dank seiner hohen Prozessivität konnten wir mit dem KOD One™ Mastermix nur durch überlappende PCRs sehr schnell Plasmide klonen. Bei diesem Ansatz war kein Restriktionsenzymverdau von Klonierungsfragmenten notwendig. Dadurch wurde das Klonierungsprotokoll wesentlich vereinfacht und wir haben Zeit gespart. "
Bewertungsdatum: 3. Dezember 2021
KOD One™ PCR-Mastermix
Blanco Lago Solis
Doktorand
Organisation: Universität Genf
Bereich: Akademische Forschung / Universität
Ich habe ein 14-kb-Fragment erfolgreich in 2h15 vs. 4h30 mit Phusion oder Q5 amplifiziert.
KOD One™ PCR-Mastermix
Maria Cristina Gambetta
Juniorprofessor
Organisation: Universität Lausanne
Bereich: Akademische Forschung / Universität
Ich wurde bei meiner Ungeduld ertappt. Ich fragte herum und bekam tatsächlich ein Aliquot des KOD One™ Mastermixes - mit dem Versprechen, es zurückzugeben. Es funktionierte ausgezeichnet! Diese Polymerase scheint wirklich eine Wunderwaffe zu sein. Deshalb haben wir sofort den Mastermix bestellt, um keine Zeit zu verlieren, denn die Experimente sind dringlich.
Bewertungsdatum: 16. Dezember 2021
KOD One™ PCR­Mastermix
Dr. Michael Taschner
Leitender Wissenschaftler
Organisation: Universität Lausanne
Bereich: Akademische Forschung / Universität
„Ich habe eine kostenlose Probe des KOD One™ PCR Mastermixes zum Testen bekommen. Ich war erstaunt über die Geschwindigkeit, Prozessivität und Genauigkeit der mit komplizierten Templates ausgeführten PCRs. Kein anderes Produkt, das ich zuvor verwendet hatte, war in der Lage, ein Produkt von >12 kb in Rekordgeschwindigkeit aus einer ‚schnell und schmutzig‘ hergestellten Hefegenom-DNA (aufgereinigt nach [Lōoke et al, BioTechniques, 2011]) zu amplifizieren. Ich empfehle dieses Produkt uneingeschränkt für schwierige PCR-Fälle.“
Bewertungsdatum: 17. Dezember 2021
KOD One™ PCR-Mastermix