Merck
InicioMétodo analítico: Sulfatos en los materiales de construcción
Método analítico: Sulfatos en los materiales de construcción
Instrumentos y reactivos
Nº de referencia 173016 Espectrofotómetro Spectroquant® VIS Prove 100 o
Nº de referencia 173017 Espectrofotómetro Spectroquant® UV/VIS Prove 300 o
Nº de referencia 173018 Espectrofotómetro Spectroquant ® UV/VIS Prove 600 o
Nº de referencia 109748 Fotómetro Spectroquant® NOVA 30 o
Nº de referencia 109751 Fotómetro Spectroquant® NOVA 60 o
Nº de referencia 173632 Colorímetro Spectroquant® Move 100
Nº de referencia114946 Cubetas rectangulares de 10 mm y/o
Nº de referencia114947 Cubetas rectangulares de 20 mm y/o
Nº de referencia 114944 Cubetas rectangulares de 50 mm
Nº de referencia 114794 Ensayo de silicatos (ácido silícico) Spectroquant®
Nº de referencia 101164 Fluoruro de amonio para análisis
Nº de referencia 106495 Hidróxido de sodio para análisis
Nº de referencia 116754 Agua para análisis
Preparación de la muestra
En un crisol de níquel cubierto con una placa de níquel caliente unos 100 mg de material de muestra finamente molido a 650 °C durante 30 minutos, con 8 gránulos de hidróxido de sodio. Cuando el crisol esté frío, trate el contenido con 10 ml de agua para análisis y ponga la torta fundida en suspensión, con calentamiento suave.
Transfiera la suspensión, con agua para análisis, a un matraz aforado estándar de 1000 ml, complete hasta el volumen con agua para análisis y mezcle bien.
Transfiera de inmediato esta disolución a un matraz de polietileno, en el que se hayan colocado 0,2 g de fluoruro de amonio. Disuelva la sal por completo y mezcle bien. Analice después de un período de espera de 15 minutos.
Análisis
Determinación con los kits de ensayo antes mencionados.
Cálculo
Contenido de sulfatos (hidrosolubles) en % = valor del análisis en mg/l x 0,004
Contenido sulfatos (totales) en % = valor del análisis en mg/l x 0,1