Análisis del hierro (total) en material vegetal
El ensayo de hierro Spectroquant® permite la cuantificación exacta de los iones hierro en diversos tipos de agua. El ácido ascórbico reduce todos los iones de hierro a iones hierro (II). En un medio tamponado con tioglicolato, estos reaccionan con un derivado de la triazina para formar un complejo rojo-violeta que se mide mediante fotometría.
Materiales
- Espectrofotómetro Spectroquant® VIS Prove 100 (Nº de ref. 173016) o Espectrofotómetro Spectroquant® UV/VIS Prove 300 (Nº de ref. 173017) o Espectrofotómetro Spectroquant® UV/VIS Prove 600 (Nº de ref. 173018) o Fotómetro Spectroquant® NOVA 30 (Nº de ref. 109748) o Fotómetro Spectroquant® NOVA 60 (Nº de ref. 109751 ), Colorímetro Spectroquant® Move 100 (Nº de ref. 173632)
- Cubetas rectangulares de 10 mm (Nº de ref. 114946) y/o cubetas rectangulares de 20 mm (Nº de ref. 114947) y/o cubetas rectangulares de 50 mm (Nº de ref. 114944)
- Ensayo de hierro en cubeta Spectroquant® (Nº de ref. 114549)
- Ensayo de hierro en cubeta* Spectroquant® (Nº de ref. 114896)
- Ensayo de hierro Spectroquant® (Nº de ref. 114761)
- Ensayo de hierro Spectroquant® (Nº de ref. 100796)
- Ácido nítrico al 65 % para análisis (Nº de ref. 100456)
- Ácido sulfúrico al 95 - 97 % para análisis (Nº de ref. 100731)
- Ácido perclórico al 70 % para análisis (Nº de ref. 100519)
- Agua para análisis (Nº de ref. 116754)
*no es compatible con el colorímetro portátil Spectroquant® Move 100
Preparación de la muestra de material vegetal
Muela finamente el material vegetal y hágalo pasar a través de un tamiz (malla 0,4 - 0,7 mm); seque el material a 105 °C durante 3 horas.
Agregue 1 g del material seco a una mezcla de 1,5 ml de ácido nítrico al 65 %, 0,5 ml de ácido perclórico al 70 %, 1 ml de ácido sulfúrico al 95 - 97 % y caliente hasta que aparezcan humos blancos (campana extractora de humos). Después de enfriar, disuelva el residuo en agua para análisis y complete hasta la marca en un matraz aforado convencional de 100 ml, y mezcle bien.
Análisis
Determine el contenido de hierro con los kits de ensayo antes mencionados.
Cálculo
Contenido de hierro (total) en mg/kg de Fe = | valor de análisis en mg/l de Fe x 100 |
Peso de la muestra en g |