Merck
HPLC Analysis of Mianserin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
HPLC Analysis of Mianserin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2 application for HPLC
Materiales
analytical column
Referencia del producto
Descripción
Precios
Columna para HPLC quiral Astec® CHIROBIOTIC® V2
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Standard
Referencia del producto
Descripción
Precios
Mianserin hydrochloride
application
Referencia del producto
Descripción
Precios
HPLC Analysis of Mianserin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase
15 mM ammonium acetate in methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm